Merck
224413
Sigma-Aldrich
环己氯化镁 溶液
2.0 M in diethyl ether
别名:
Chlorocyclohexylmagnesium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11ClMg
CAS号:
分子量:
142.91
Beilstein:
3535440
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in diethyl ether
密度
0.871 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Cl[Mg]C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)