Merck
21987
Sigma-Aldrich
(1S,3R)-顺式-4-蒈烯
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(1R,4R)-4,7,7-三甲基二环[4.1.0]庚-2-烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16
CAS号:
分子量:
136.23
Beilstein:
3044038
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −145±5°, neat
折射率
n20/D 1.469
密度
0.849 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
[H][C@]12C[C@@H](C)C=C[C@@]1([H])C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4-5,7-9H,6H2,1-3H3/t7-,8+,9-/m0/s1
InChI 密鑰
LGNSZMLHOYDATP-YIZRAAEISA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
100.4 °F - closed cup
閃點(°C)
38 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2