Merck
219452
Sigma-Aldrich
3-氟苯乙烯
contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor, 98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHC6H4F
CAS号:
分子量:
122.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
包含
4-tert-butylcatechol as inhibitor
折射率
n20/D 1.517 (lit.)
bp
30-31 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
InChI 密鑰
ZJSKEGAHBAHFON-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
84.2 °F - closed cup
閃點(°C)
29 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
219452-1G4061838775979
219452-5G