Merck
213950
Sigma-Aldrich
乙烯基三甲基硅烷
97%
别名:
三甲基(乙烯基)硅烷, 乙烯基三甲基硅烷, (三甲基硅基)乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiCHCH2
CAS号:
分子量:
100.23
Beilstein:
956572
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
4.44 psi ( 20 °C)
化驗
97%
形狀
liquid
雜質
<3% tetrahydrofuran
折射率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C=C
InChI
1S/C5H12Si/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI 密鑰
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于制备三甲基硅基乙基亚砜,其在氟离子存在的情况下可生成次磺酸盐亲核试剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-11.2 °F
閃點(°C)
-24 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis, 1315-1315 (2007)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1129-1129 (1993)
Seco-steroids. I. 15,16-Secoprogesterone.
N S Crossley
Journal of the Chemical Society. Perkin transactions 1, 13, 2491-2495 (1971-01-01)
J. Mol. Catal., 90, 125-125 (1994)