Merck
210196
Sigma-Aldrich
锰酸钡
technical grade, 90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
BaMnO4
CAS号:
分子量:
256.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical grade
品質等級
化驗
90%
形狀
powder and chunks
密度
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.Mn.4O/q+2;;;;2*-1
InChI 密鑰
ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
可用于二醇的选择性氧化。
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Letters, 30, 2559-2559 (1989)