Merck
205311
Sigma-Aldrich
高氯酸铅(II) 水合物
98%
别名:
Lead perchlorate hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pb(ClO4)2·xH2O
分子量:
406.10 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
化驗:
98%
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: oxidant
密度
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O.[PbH2++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.H2O.Pb/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);1H2;/q;;;+2/p-2
InChI 密鑰
ZIJXNFOWEHUQHM-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • Reactant for preparation of lead coordination polymers
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)