Merck
197653
Sigma-Aldrich
2-(3,4-二甲氧苯基)乙醇
98%
别名:
3,4-Dimethoxybenzeneethanol, 3,4-二甲氧基苯乙醇, 高藜芦醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
182.22
Beilstein:
909742
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
bp
172-174 °C/17 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
COc1ccc(CCO)cc1OC
InChI
1S/C10H14O3/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7,11H,5-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
在锰(III)-取代的多金属氧酸盐(MSP)的脱木素机理研究中,2-(3,4-二甲氧基苯基)乙醇(同戊三醇)可用作模型化合物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Oxygen bleaching of kraft pulp catalysed by Mn (III)-substituted polyoxometalates.
Gaspar A, et al.
Applied Catalysis A: General, 239(1), 157-168 (2003)