Merck
192090
Sigma-Aldrich
4-乙酰基丁酸乙酯
98%
别名:
4-Acetylbutyric acid ethyl ester, 5-Oxohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 5-oxohexanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO(CH2)3CO2C2H5
CAS号:
分子量:
158.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CCCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-11-8(10)6-4-5-7(2)9/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
MGPSIDGTLFKDEY-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
156.2 °F - closed cup
閃點(°C)
69 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)