Merck
190357
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-2-苯甘氨醇
98%, for peptide synthesis
别名:
(R)-2-氨基-2-苯乙醇, D-(-)-α-苯甘氨醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(NH2)CH2OH
CAS号:
分子量:
137.18
Beilstein:
2935848
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
产品名称
(R)-(-)-2-苯甘氨醇, 98%
化驗
98%
光學活性
[α]24/D −31.7°, c = 0.76 in 1 M HCl
光學純度
ee: 99% (GLC)
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
75-77 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
N[C@@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
IJXJGQCXFSSHNL-QMMMGPOBSA-N
應用
作为合成的结构单元使用的手性 β-氨基醇。
本氨基醇可用于由三氟丙酮酸乙酯制备手性亚胺或噁唑烷。然后,可将这些中间体用于合成 α-三氟甲基脯氨酸的两种对映体。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Letters, 45, 5287-5287 (2004)
Amedjkouh, M.; Westerlund, K.
Tetrahedron Letters, 45, 5175-5175 (2004)
Grégory Chaume et al.
Organic letters, 8(26), 6123-6126 (2006-12-15)
[Structure: see text] A concise synthesis of both enantiomers of alpha-Tfm-proline and (S)-alpha-Tfm-prolinol from ethyl trifluoropyruvate is reported. The key step is a diastereoselective allylation reaction of ethyl trifluoropyruvate and (R)-phenylglycinol-based oxazolidines or imine. The lactone obtained by cyclization of