Merck
189553
Sigma-Aldrich
聚(氯乙烯)羧化
average Mw ~220,000 by GPC, powder
别名:
聚(氯乙烯-co-丙烯酸)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C3H4O2 · C2H3Cl)x
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
描述
carboxylated
品質等級
形狀
powder
分子量
average Mw ~220,000 by GPC
標籤範圍
1.8% carboxyl
固有黏度
1.4 dL/g(lit.)
轉變溫度
Tg 84 °C
溶解度
acetone/carbon disulfide, MEK, THF: soluble
SMILES 字串
ClC=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H3Cl/c1-2-3(4)5;1-2-3/h2H,1H2,(H,4,5);2H,1H2
InChI 密鑰
SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警告
可含有氯乙烯,OSHA 致癌物质。参见美国联邦法规 29 章第 1910 节
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
IIIrd International Symposium on Neural Transplantation. Cambridge, 6-11 August, 1989. Proceedings.
Progress in brain research, 82, 1-734 (1990-01-01)
Global Trade Item Number
货号GTIN
189553-500G
189553-250G4061838137883