Merck
189235
Sigma-Aldrich
1-苯基-2-丙醇
98%
别名:
(±)-1-苯基-2-丙醇, (±)-α-甲基苯乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
136.19
Beilstein:
1858667
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
219-221 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES 字串
CC(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
InChI 密鑰
WYTRYIUQUDTGSX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
1-苯基-2-丙醇是一种有用的药物中间体
應用
使用红细胞球菌 JX-021将1-苯基-2-丙醇用于1-苯基-2-丙酮的生物还原。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jian-Zhong Jin et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 162(7), 2075-2086 (2010-05-22)
Bioreduction of 1-phenyl-2-propanone to prepare (S)-1-phenyl-2-propanol, a useful pharmaceutical intermediate, was performed with growing cells of Rhodococcus erythropolis JX-021, giving 14 mM (1.9 g/L) product in 99% e.e. at 5 h in the catalysis of 15 mM substrate. The reduction