Merck
173614
Sigma-Aldrich
4-甲基环己酮
99%
别名:
四氢对甲酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H9(=O)
CAS号:
分子量:
112.17
FEMA號碼:
3948
Beilstein:
506746
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4443 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
CC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
4-甲基环己酮用于合成外消旋形式的苯甲硅烷型倍半萜烯 acutifolone A
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
118.4 °F - closed cup
閃點(°C)
48 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ming-Tsang Hsieh et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(16), 3285-3290 (2009-07-31)
Starting from 4-methylcyclohexanone (7), a concise total synthesis of the pinguisane-type sesquiterpenoid acutifolone A, in racemic form, has been accomplished in 14 steps with an overall yield of 14.5%.