Merck
162647
Sigma-Aldrich
Z-Gln-OH
99%
别名:
N-Cbz-L-谷氨酰胺, Z-L-谷氨酰胺, 苄氧羰基-L-谷氨酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2COCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS号:
分子量:
280.28
Beilstein:
2061271
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
光學活性
[α]23/D −7.3°, c = 2 in ethanol
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
134-138 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H16N2O5/c14-11(16)7-6-10(12(17)18)15-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
JIMLDJNLXLMGLX-JTQLQIEISA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)