Merck
160660
Sigma-Aldrich
喹哪啶酸
98%
别名:
2-喹啉羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7NO2
CAS号:
分子量:
173.17
Beilstein:
126322
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
156-158 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H,(H,12,13)
InChI 密鑰
LOAUVZALPPNFOQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
喹啉酸也称为喹啉-2-羧酸。已报告微波辅助合成喹啉酸取代苯胺的方法。抑制丙酮酸盐的氧化,α-大鼠肝线粒体中的酮戊二酸、谷氨酸和柠檬酸。喹啉酸是色氨酸降解的代谢产物,抑制灌注肝脏中的糖异生。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)