化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
密度
1.26 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES 字串
CC(C)CBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
在 140°C 油浴中,异丁基溴与 1-乙基咪唑反应生成 97% 的 1-乙基-1,3-异丁基咪唑溴。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
64.4 °F - closed cup
閃點(°C)
18 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Efficient synthesis of 1-alkyl (aralkyl)-3-methyl (ethyl) imidazolium halides: precursors for room-temperature ionic liquids
Dzyuba SV and Bartsch RA
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(1)265-268, 265-268 (2001)