Merck
152056
Sigma-Aldrich
2,5-二甲基-4-甲氧基苯甲醛
98%
别名:
2,5-二甲基对茴香醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H2(CH3)2CHO
CAS号:
分子量:
164.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
bp
147-149 °C/12 mmHg (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES 字串
COc1cc(C)c(C=O)cc1C
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-5-10(12-3)8(2)4-9(7)6-11/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
KYHULTSMPDXSLR-UHFFFAOYSA-N
應用
2,5-Dimethyl-4-methoxybenzaldehyde may be used in chemical synthesis studies.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)