Merck
14010
Sigma-Aldrich
O-苄基-L-酪氨酸
≥99.0% (NT), for peptide synthesis
别名:
4-苄氧基-L-苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OC6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
271.31
Beilstein:
2659642
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
product name
O-苄基-L-酪氨酸, ≥99.0% (NT)
化驗
≥99.0% (NT)
光學活性
[α]20/D −9.5±1°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
259 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
amine
carboxylic acid
phenyl
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H17NO3/c17-15(16(18)19)10-12-6-8-14(9-7-12)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10-11,17H2,(H,18,19)/t15-/m0/s1
InChI 密鑰
KAFHLONDOVSENM-HNNXBMFYSA-N
基因資訊
human ... PPARG(5468)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
O-苯甲基-L-酪氨酸是天然氨基酸酪氨酸的衍生物。用作固相多肽合成、药品及化学品生产等多种领域中的合成砌块。
應用
在生物医药领域中,O-苯甲基-L-酪氨酸可用作两亲性嵌段共聚肽的合成砌块。例如,可用于制备赖氨酸-嵌段-酪氨酸嵌段共聚肽,用作生物医用的靶向药物载体、功能性生物纳米反应器和仿生包埋剂。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)