Merck
134473
Sigma-Aldrich
四乙基对甲苯磺酸铵
97%
别名:
对甲基苯磺酸 四乙基铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)4N(CH3C6H4SO3)
CAS号:
分子量:
301.44
Beilstein:
4303354
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
110-114 °C (lit.)
體積密度
0.480 g/cm3
SMILES 字串
CC[N+](CC)(CC)CC.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H20N.C7H8O3S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
QKFFSWPNFCXGIQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
四乙基氨基甲苯磺酸盐(Et4NOT)用作支撑电解质。
應用
对甲苯磺酸四乙基铵作为支持电解质:
  • 用于苯胺的电化学聚合。
  • 合成二氢吡啶和四氢吡啶的二羧酸衍生物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Highly selective and facile synthesis of dihydro-and tetrahydropyridine dicarboxylic acid derivatives using electroreduction as a key step
Kita Y, et al.
Tetrahedron, 57(11), 2095-2102 (2001)
Novel potentiometric sensing of creatinine
Pandey PC and Mishra AP
Sensors and Actuators B, Chemical, 99(2-3), 230-235 (2004)
Global Trade Item Number
货号GTIN
8.14691.0001
81469199994022536421681
81469100014022536421674
378275-1G4061826662946
134473-500G4061833002186
134473-100G4061838730114
134473-25G