Merck
130273
Sigma-Aldrich
8-硝基喹啉
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6N2O2
CAS号:
分子量:
174.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
mp
89-91 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-11(13)8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6H
InChI 密鑰
OQHHSGRZCKGLCY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
8-Nitroquinoline was used to prepare furazano [3,4-h] quinoline. It was also used to synthesize corresponding 2-substituted phenoxy-6-methoxy-8-aminoquinoline.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)