Merck
128325
Sigma-Aldrich
N-乙基-N-羟乙基间甲苯胺
98%
别名:
N-乙基-N-(β-羟乙基)间甲苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4N(C2H5)CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
179.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.555 (lit.)
bp
114-115 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES 字串
CCN(CCO)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C11H17NO/c1-3-12(7-8-13)11-6-4-5-10(2)9-11/h4-6,9,13H,3,7-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
KRNUKKZDGDAWBF-UHFFFAOYSA-N
應用
2-(N-Ethyl-N-m-toluidino)ethanol may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
298.4 °F - DIN 51758
閃點(°C)
148 °C - DIN 51758
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)