Merck
125938
Sigma-Aldrich
亚磷酸二丁酯
96%
别名:
丁基膦酸酯, 二丁氧基氧化膦, 二正丁基亚磷酸酯, 亚磷酸丁基酯, 磷酸氢二丁酯, 磷酸氢二正丁酯, 膦酸二丁基酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2O)2P(O)H
CAS号:
分子量:
194.21
Beilstein:
1099706
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
eCl@ss:
39110212
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
品質等級
化驗
96%
雜質
≤1% butanol
折射率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
118-119 °C/11 mmHg (lit.)
溶解度
H2O: soluble 7.3 g/L at 25 °C
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCO[PH](=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O3P/c1-3-5-7-10-12(9)11-8-6-4-2/h12H,3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
NFJPGAKRJKLOJK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
亚磷酸二丁酯与席夫碱进行加成反应,生成 1,4-[N-甲基(二丁氧基膦酰基)-1-(2-呋喃基)]二氨基苯和 4,4′-[N-甲基(二丁氧基膦酰基)-1-苯基] 联苯胺。它是工业齿轮油中的抗磨和极压添加剂
應用
亚磷酸二丁酯用作生物基润滑油中的抗磨剂
其他說明
含有磷酸三丁酯
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
244.4 °F - closed cup
閃點(°C)
118 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bio-Lubricants Development: The Potential Use of Boron-Containing Additives.
Dicky D and Dyah SP.
Proceeding of International Conference on Chemical and Material Engineering (2012)
Addition products of dibutyl phosphite to schiff bases.
Kraicheva I.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 134(1), 287-294 (1998)
Industrial gear oil-a study of the interaction of antiwear and extreme-pressure additives.
Fang X, et al.
Tribology International, 26(6), 395-398 (1993)
Global Trade Item Number
货号GTIN
125938-100ML4061838723765
125938-500ML4061837654824
125938-5ML