Merck
12341
Sigma-Aldrich
三十九烷
≥90.0% (GC)
别名:
n-Nonatriacontane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)37CH3
CAS号:
分子量:
549.05
Beilstein:
1714035
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥90.0% (GC)
mp
78-82 °C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H80/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-39H2,1-2H3
InChI 密鑰
SNXOSZZZNFRFNZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
壬三烷单晶的厚度为45±10 A°
應用
使用三十九烷开发了一种新的峰比对算法,称为距离和光谱相关优化(DISCO)方法,以比对代谢组学的二维气相色谱飞行时间质量光谱数据
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
c= J'Peter Sullivan
Wunderlich B.
Reproduction (Cambridge, England) (1963)
Bing Wang et al.
Analytical chemistry, 82(12), 5069-5081 (2010-05-19)
A novel peak alignment algorithm using a distance and spectrum correlation optimization (DISCO) method has been developed for two-dimensional gas chromatography time-of-flight mass spectrometry (GCxGC/TOF-MS)-based metabolomics. This algorithm uses the output of the instrument control software, ChromaTOF, as its input