Merck
112860
Sigma-Aldrich
4′-氯-2,2,2-三氟苯乙酮
99%
别名:
4-氯-α,α,α-三氟苯乙酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4COCF3
CAS号:
分子量:
208.56
Beilstein:
1955904
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
180-183 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
密度
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
ketone
SMILES 字串
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
InChI 密鑰
DYPQUENOGZXOGE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4′-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone forms a 1:2 complex with alpha-cyclodextrin.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)