Merck
101575
Sigma-Aldrich
α-D-纤维二糖八乙酸酯
98%
别名:
D(+)-纤维二糖八乙酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H38O19
CAS号:
分子量:
678.59
Beilstein:
79280
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +40°, c = 6 in chloroform
mp
224-226 °C (lit.)
SMILES 字串
CC=O.[*]OCC1O[C@@H](O[C@@H]2C(CO[*])O[C@H](O[*])[C@H](O[*])C2O[*])[C@@H](O[*])C(O[*])[C@@H]1O[*]
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-,23+,24+,25-,26-,27+,28+/m1/s1
InChI 密鑰
WOTQVEKSRLZRSX-AXXYRMHMSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)