V800231
DL-Lactic acid
LR, ≥88%
Synonyme(s) :
2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Niveau de qualité
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥88%
Forme
viscous liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pH
2
Point d'ébullition
122 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup