1364007
USP
Levorphanol tartrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Levorphanol (+)-tartrate salt dihydrate, L-3-Hydroxy-N-methylmorphinan (+)-tartrate salt dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levorphanol
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
N1([C@H]2[C@H]3[C@](CC1)(CCCC3)c4c(ccc(c4)O)C2)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O.O
InChI
1S/C17H23NO.C4H6O6.2H2O/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);2*1H2/t14-,16+,17+;1-,2-;;/m01../s1
Clé InChI
UMZNDVASJKIQCB-QLFXFZCRSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Levorphanol Tartrate Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable