Principaux documents
11044AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 21.2 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Colonne chirale pour CLHP Astec® CHIROBIOTIC® V, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L88
Description
HPLC Column
Gamme de produits
Astec®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Astec®
Paramètres
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 21.2 mm
Matrice
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
vancomycin phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Plage de pH de fonctionnement
3.5-7.0
Technique de séparation
chiral
Description générale
Les molécules neutres, amides, acides, esters et amines présentent une énantiosélectivité considérable pour ces phases stationnaires chirales à base de vancomycine. Une vaste gamme d′amines secondaires et tertiaires ont été séparées sur la colonne CHIROBIOTIC® V en mode polaire ionique. La colonne CHIROBIOTIC® V a présenté plusieurs des caractéristiques de séparation propres aux phases stationnaires à base de protéines, mais avec une stabilité exceptionnelle et une capacité de charge d′échantillons nettement supérieure. Une résolution de certains analytes chiraux qui n′avaient pas pu être séparés sur une autre phase stationnaire a été obtenue avec ce système. Les colonnes CHIROBIOTIC® V et V2 diffèrent en termes de chimie de greffage et de dimension des pores des particules de support, leur conférant une sélectivité et une capacité préparative différentes.
  • Phase greffée : Vancomycine
  • Plage de pH de fonctionnement : 3,5 - 7,0
  • Diamètre des particules : 5, 10 ou 16 μm
  • Dimension de pores : 100 Å (CHIROBIOTIC® V) ou 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
J P Bagnall et al.
Journal of chromatography. A, 1249, 115-129 (2012-07-04)
This paper presents and compares for the first time two chiral LC-QTOF-MS methodologies (utilising CBH and Chirobiotic V columns with cellobiohydrolase and vancomycin as chiral selectors) for the quantification of amphetamine, methamphetamine, MDA (methylenedioxyamphetamine), MDMA (methylenedioxymethamphetamine), propranolol, atenolol, metoprolol, fluoxetine
Analysis of the enantiomers of citalopram and its demethylated metabolites using chiral liquid chromatography
Kosel, M., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 719 (1-2), 234-238 (1998)
HPLC separation technique for analysis of bufuralol enantiomers in plasma and pharmaceutical formulations using a vancomycin chiral stationary phase and UV detection
Hefnawy, Mohamed M., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 856 (1-2), 328-336 (2007)
Ana R Ribeiro et al.
Chemosphere, 95, 589-596 (2013-11-05)
Microbial degradation is the most important process to remove organic pollutants in Waste Water Treatment Plants. Regarding chiral compounds this process is normally enantioselective and needs the suitable analytical methodology to follow the removal of both enantiomers in an accurate
Hisham Hashem et al.
Journal of chromatography. A, 1218(38), 6727-6731 (2011-08-23)
In this study, a method for enantioseparation of terbutaline and salbutamol was established using Chirobiotic V column as a stationary phase. Polar ionic mode applying mobile phase containing ammonium nitrate in 100% ethanol, pH 5.1 was found to give the