MAK277
GAPDH Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase Activity Assay Kit
About This Item
Produits recommandés
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials