F8509
Fumaric acid
BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent
Pression de vapeur
1.7 mmHg ( 165 °C)
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥98%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
1364 °F
Limite d'explosivité
40 %
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Pf
298-300 °C (subl.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
523.4 °F
Point d'éclair (°C)
273 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.