A7144
Aprobarbital
Synonyme(s) :
5-Allyl-5-isopropylbarbituric acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable