Principaux documents
IRMM311
Genomic DNA of Bacillus Licheniformis DSM 5749
IRMM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
genomic analysis
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM311
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable