Principaux documents
ARK2215
SAFC
25% HCL/Sulphuric
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
HCl/Sulfuric Acid solution
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352301
Niveau de qualité
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable