ABT115
Anti-FucT-III Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Galactoside 3(4)-L-Fucosyltransferase, Blood Group Lewis Alpha-4-Fucosyltransferase, Lewis Ft, Fucosyltransferase 3, Fucosyltransferase Iii, Fuct-Iii, Alpha-(1,3)-Fucosyltransferase 3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FUT3(2525)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Glycobiology
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected FucT-III on 10 µg of human liver tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human Liver Tissue Lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable