AB1879
Anti-Caspase 8 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
MACH1, FLICE
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
monkey, bovine, rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CASP8(841)
mouse ... Casp8(12370)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Skin/Tumor, Embryo
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2