8.51071
Mca-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Mca-OH, 7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: fluorescent-labelling reagent
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[o]1c2c(c(c[c]1=O)CC(=O)O)ccc(c2)OC
InChI
1S/C12H10O5/c1-16-8-2-3-9-7(4-11(13)14)5-12(15)17-10(9)6-8/h2-3,5-6H,4H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
ZEKAXIFHLIITGV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3