Principaux documents
6.18387
Sigma-Aldrich
Picric acid
purified grade
Synonyme(s) :
Picric acid, 2,4,6-Trinitrophenol, PA
About This Item
Formule linéaire :
(O2N)3C6H2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.10
Numéro C.I. (Colour Index):
10305
Numéro Beilstein :
423400
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Qualité
purified grade
Limite d'explosivité
0.01 %
Pf
122-123 °C (dried material) (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
Clé InChI
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N