565785
β-Secretase Activity Assay Kit, Fluorogenic
Synonyme(s) :
BACE Activity Assay Kit, Fluorogenic
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 tests
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Entrée
sample type tissue extract(s)
sample type purified enzyme(s) (BACE)
sample type cell lysate
Méthode de détection
fluorometric
Température de stockage
−20°C
Description générale
Composants
Avertissement
Principe
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2