Principaux documents
31146-M
Sigma-Aldrich
Acide borique
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
About This Item
Formule linéaire :
H3BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.83
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
eCl@ss :
38120104
ID de substance PubChem :
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
2.6 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.8%
Impuretés
≤0.005% insoluble in methanol
≤0.05% with methanol-HCl non-volat. matter
pH
3.6-4.0 (20 °C, 4%)
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.00005%
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0001%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES 
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clé InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Boric acid is a very weak acid, having pH in the range of 3.6-4.0. Coulometric method for the determination of boric acid has been reported.
Autres remarques
Important notice
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 31146
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
L Romano et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 55(1), 110-114 (2004-12-03)
There is very little information, to date, on the antifungal activity of bergamot oil. In this study, we investigated the in vitro activity of three bergamot oils (natural essence, furocoumarin-free extract and distilled extract) against clinically relevant Candida species. We