Principaux documents
S83365
1,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-2-DEOXY-2-{[(4-METHOXYCYCLOHEXYL)METHYLENE]AMINO}-ALPHA-L-IDOPYRANOSE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H33NO10
Poids moléculaire :
471.509
Numéro MDL:
Autres remarques