Principaux documents
S800791
1-(3-PYRIDYLMETHYLENE)-4-PHENYL-3-THIOSEMICARBAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.331
Numéro MDL:
Autres remarques