Principaux documents
S800821
1-(3-HYDROXYBENZYLIDENE)-4-PHENYL-3-THIOSEMICARBAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.343
Numéro MDL:
Autres remarques