Key Documents
R463574
(3-(4-PHENYL-PIPERAZINE-1-CARBONYL)-PHENYL)-(4-PHENYL-PIPERAZIN-1-YL)-METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H30N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.577
Numéro MDL:
Autres remarques