Key Documents
L275379
1-(2-((2-NAPHTHYLOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-NAPHTHYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H24N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.548
Numéro MDL:
Autres remarques