JKA4048
Acrylate-PEG3500-Acrylate
average Mn 3,500
Synonyme(s) :
Acrylate-PEG-Acrylate, ACLT-PEG-ACLT
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 3,500
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.