771546
Sodium bis(trimethylsilyl)amide solution
0.5 M in methyl tert-butyl ether
Synonyme(s) :
Hexamethyldisilazane sodium salt solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
0.5 M in methyl tert-butyl ether
Densité
0.761 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)N([Na])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Na/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Clé InChI
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-27.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-33.0 °C - closed cup