Principaux documents
426032
Sigma-Aldrich
Boc-3-iodo-D-Ala-OMe
99%
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodo-D-alanine methyl ester, Boc-β-iodo-D-Ala-OMe, Boc-3-iodo-D-alanine methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
ICH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
55-59 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H](CI)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16INO4/c1-9(2,3)15-8(13)11-6(5-10)7(12)14-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,13)/t6-/m1/s1
Clé InChI
UGZBFCCHLUWCQI-ZCFIWIBFSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable