243167
Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +19.8°, neat
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
pb
63 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Chaîne SMILES
COC(=O)C[C@H](C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clé InChI
LDLDJEAVRNAEBW-BYPYZUCNSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup