Nicotinamide
Sinónimos:
Nicotinamide, Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
122.12
Products
Categoría de producto
Marca
Fuente biológica
Peso de la fórmula
Alias del gen
Fabricante
Punto de fusión [° C]
Forma física
Agencia
Formato
Nivel de calidad
Aplicación
Tamaño del envase
Familia de API
Tipo de material de referencia
Técnica
Showing 1-6 of 6
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios