V900268
Fosfato de sodio dibasic dodecahydrate
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinónimos:
Fosfato de sec-sodio, Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio dodecahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
99%
Formulario
powder or crystals
pH
8.4-9.6 (25 °C, 35.8 g/L)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?