V900129
Ácido cítrico monohydrate
Vetec™, reagent grade, ≥98%
Sinónimos:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥98%
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Clave InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
345.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
173.90 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?